Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-n-Octanoylbiphenyl ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

O0214-10G
TCIAO0214-10GEA 164 EUR InStock
TCIAO0214-10G
4-n-Octanoylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
4-n-Octanoylbiphenyl


Formule: C₂₀H₂₄O
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00143358
Numéro CAS: 47162-00-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité