Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orthoformiate de triisopropyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0215-25ML
TCIAO0215-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAO0215-25ML
Orthoformiate de triisopropyle ≥97.0% (par GC)
Orthoformiate de triisopropyle


Formule: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Densité: 0,8821 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00060628
Numéro CAS: 4447-60-3
EINECS: 224-688-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité