Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Octanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl Propyl ketone

O0218-1ML
TCIAO0218-1MLEA 134 EUR InStock
TCIAO0218-1ML
4-Octanone ≥98.0% (par GC)
4-Octanone


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 16.4…16.7 °C
Densité: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027241
Numéro CAS: 589-63-9
EINECS: 209-655-9
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b11f2ef2b1b93f0c48ec1b7d83a121c8ad447d5b&vid=b11f2ef2b1b93f0c48ec1b7d83a121c8ad447d5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité