Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-δ-Octalactone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-Octan-5-olide, (±)-Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one, δ-Octanolactone

O0220-25G
TCIAO0220-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAO0220-25G
(±)-δ-Octalactone ≥98.0% (par GC)
(±)-δ-Octalactone


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'éclair: 125°C
Numéro MDL: MFCD00144051
Numéro CAS: 698-76-0
EINECS: 211-820-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecb3119c7166b865bd4526bc1040afae49969a5&vid=2ecb3119c7166b865bd4526bc1040afae49969a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité