Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Octadecyloxybenzaldehyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

O0223-5G
TCIAO0223-5GEA 220 EUR InStock
TCIAO0223-5G
4-Octadecyloxybenzaldehyde ≥95.0% (par GC)
4-Octadecyloxybenzaldehyde


Formule: C₂₅H₄₂O₂
MW: 374,61 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00143357
Numéro CAS: 4105-95-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité