Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Trichlorophenyl-4-n-octyloxybenzoate

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-n-Octyloxybenzoic Acid 2,4,5-Trichlorophenyl Ester

O0230-25G
TCIAO0230-25GEA 178 EUR InStock
TCIAO0230-25G
2,4,5-Trichlorophenyl-4-n-octyloxybenzoate
2,4,5-Trichlorophenyl-4-n-octyloxybenzoate


Formule: C₂₁H₂₃Cl₃O₃
MW: 429,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191565
Numéro CAS: 79404-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité