Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-n-Octylpyrrole ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0242-5G
TCIAO0242-5GEA 130 EUR InStock
TCIAO0242-5G
1-n-Octylpyrrole ≥95.0% (par GC)
1-n-Octylpyrrole


Formule: C₁₂H₂₁N
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00191473
Numéro CAS: 50966-65-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité