Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride

Fournisseur: TCI
Attention

O0244-25G
TCIAO0244-25GEA 270 EUR InStock
TCIAO0244-25G
(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride
(2,7-Octadien-1-yl)succinic anhydride


Formule: C₁₂H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD00191676
Numéro CAS: 142826-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité