Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-3-Octène-1-ol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-Oct-3-en-1-ol

O0248-25ML
TCIAO0248-25MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAO0248-25ML
cis-3-Octène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-3-Octène-1-ol


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014062
Numéro CAS: 20125-84-2
EINECS: 243-533-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9713af24346f41e1f781cc0261a89c516d94b7d1&vid=9713af24346f41e1f781cc0261a89c516d94b7d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité