Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

O0250-10ML
TCIAO0250-10MLEA 209 EUR InStock
TCIAO0250-10ML
cis-5-Octen-1-ol ≥90.0% (par GC)
cis-5-Octen-1-ol


Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00015569
Numéro CAS: 64275-73-6
EINECS: 264-764-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe662c5f9bcf5611bc6b3967a604ecd377169352&vid=fe662c5f9bcf5611bc6b3967a604ecd377169352&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité