Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octadécyltriméthoxysilane ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy(octadecyl)silane

O0256-25ML
TCIAO0256-25MLEA 58.3 EUR InStock
TCIAO0256-25ML
Octadécyltriméthoxysilane ≥85.0% (par GC)
Octadécyltriméthoxysilane


Formule: C₂₁H₄₆O₃Si
MW: 374,68 g/mol
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00043060
Numéro CAS: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a13a79d70c15df492502181fd039447f89d658b&vid=9a13a79d70c15df492502181fd039447f89d658b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité