Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orthoformiate de tripropyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1',1''-[Methylidynetris(oxy)]trispropane, Tri-n-propyl orthoformate, Tripropylorthoformate

O0259-25ML
TCIAO0259-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAO0259-25ML
Orthoformiate de tripropyle ≥98.0% (par GC)
Orthoformiate de tripropyle


Formule: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00015214
Numéro CAS: 621-76-1
EINECS: 210-704-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8541754b9114222d218aae25ed049a8ed44bda47&vid=8541754b9114222d218aae25ed049a8ed44bda47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité