Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloro(methyl)octadecylsilane ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichlorooctadecylmethylsilane

O0264-25ML
TCIAO0264-25MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAO0264-25ML
Dichloro(methyl)octadecylsilane ≥94.0% (par GC)
Dichloro(methyl)octadecylsilane


Formule: C₁₉H₄₀Cl₂Si
MW: 367,51 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00018083
Numéro CAS: 5157-75-5
EINECS: 225-931-1
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité