Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloromethyloctylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

O0265-25ML
TCIAO0265-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAO0265-25ML
Dichloromethyloctylsilane ≥97.0% (par GC)
Dichloromethyloctylsilane


Formule: C₉H₂₀Cl₂Si
Point d'ébullition: 234°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00042606
Numéro CAS: 14799-93-0
EINECS: 238-863-2
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d6fee616f3b20d89d72b99ede20b6906ce2c592&vid=5d6fee616f3b20d89d72b99ede20b6906ce2c592&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité