1,8-Diacetoxyoctane
Fournisseur: TCI
Synonyms: Octamethylene Diacetate, 1,8-Octanediol Diacetate
O0275-25G
TCIAO0275-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAO0275-25G
1,8-Diacetoxyoctane
1,8-Diacetoxyoctane
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,30 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD01861294
Numéro CAS: 3992-48-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité