Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxonol yellow K

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Methylidynebis[1-(4-sulphophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] Dipotassium Salt

O0284-25G
TCIAO0284-25GEA 116 EUR InStock
TCIAO0284-25G
Oxonol yellow K
Oxonol yellow K


Formule: C₂₁H₁₈N₄O₈S₂
MW: 594,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093486
Numéro CAS: 82407-55-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 419.0 to 423.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 370 (H2O, 419.0 to 423.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité