Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octamethyleneimine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

O0285-5G
TCIAO0285-5GEA 214 EUR InStock
TCIAO0285-5G
Octamethyleneimine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Octamethyleneimine


Formule: C₈H₁₇N
Point d'ébullition: 188°C
Numéro MDL: MFCD00053378
Numéro CAS: 5661-71-2
EINECS: 227-115-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité