Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(R,R)-(-)-3,6-Octanediol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (3R,6R)-Octane-3,6-diol, (R,R)-(-)-3,6-Dihydroxy octane, (3R,6R)-(-)-3,6-Octanediol

O0293-500MG
TCIAO0293-500MGEA 168 EUR InStock
TCIAO0293-500MG
(R,R)-(-)-3,6-Octanediol ≥96.0% (par GC)
(R,R)-(-)-3,6-Octanediol


Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631087
Numéro CAS: 129619-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -17.0 deg (C=1, Chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité