Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tributyloctylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tributyl(octyl)phosphonium bromide

O0297-25G
TCIAO0297-25GEA 146 EUR InStock
TCIAO0297-25G
Tributyloctylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributyloctylphosphonium bromide


Formule: C₂₀H₄₄BrP
MW: 395,4411 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038147
Numéro CAS: 57702-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe32a388c089cdcd487b0b57e816fd4dd3ca12ac&vid=fe32a388c089cdcd487b0b57e816fd4dd3ca12ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité