Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Oxybis(benzenesulphonyl Chloride) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(4-chlorosulphonylphenyl) Ether

O0298-25G
TCIAO0298-25GEA 109 EUR InStock
TCIAO0298-25G
4,4'-Oxybis(benzenesulphonyl Chloride) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Oxybis(benzenesulphonyl Chloride)


Formule: C₁₂H₈Cl₂O₅S₂
MW: 367,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024884
Numéro CAS: 121-63-1
EINECS: 204-488-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité