Acide osmique 4% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
O0308-10ML
TCIAO0308-10MLEA 123 EUR InStock
TCIAO0308-10ML
Acide osmique 4% dans l'eau
Acide osmique
Formule: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: 40
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
ONU: 3289
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,06893
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b39b04f7b5a3fdd69dd7e8d95a9e926d5d068f81&vid=767911f059a6d3a698d439fbff3bf3f4f0ad1251&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration 4.0 to 4.4 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 10 mL TCIAO0308-10ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité