Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥96.0% (par GC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention

O0355-1G
TCIAO0355-1GEA 121 EUR InStock
TCIAO0355-1G
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥96.0% (par GC) pour recherche biochimique
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside


Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Merck Index: 14,06767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bfbcf0fad639b7f8cb737d26e4a9a4271b8ff91&vid=20c8ea5044f1c94ae79fa6cc615b3267467e7a6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -31.0 deg (C=1, Methanol)
Solubility in Water almost transparency
Suitability for protein-analysis to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité