Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Octén-4-one ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0360-5ML
TCIAO0360-5MLEA 156 EUR InStock
TCIAO0360-5ML
2-Octén-4-one ≥96.0% (par GC)
2-Octén-4-one


Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061023
Numéro CAS: 4643-27-0
EINECS: 225-071-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité