Olopatadine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
O0361-1G
TCIAO0361-1GEA 200 EUR InStock
TCIAO0361-1G
Olopatadine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Olopatadine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₃NO₃
MW: 373,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00875716
Numéro CAS: 140462-76-6
Merck Index: 14,06840
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité