Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-oxobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Oxobutanoic acid, 2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid

O0364-5G
TCIAO0364-5GEA 304 EUR InStock
TCIAO0364-5G
Acide 2-oxobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-oxobutyrique


Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: 32°C
Densité: 1,2 g/cm³ (17 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004164
Numéro CAS: 600-18-0
EINECS: 209-986-9
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e96801036394a29644ce02f31a90fa5bcf07df92&vid=e96801036394a29644ce02f31a90fa5bcf07df92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité