Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octadecanal ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0368-1G
TCIAO0368-1GEA 211 EUR InStock
TCIAO0368-1G
Octadecanal ≥95.0% (par GC)
Octadecanal


Formule: C₁₈H₃₆O
Point d'ébullition: 215°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03790007
Numéro CAS: 638-66-4
EINECS: 211-346-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité