Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxaliplatin

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (trans-1,2-Cyclohexanediamine)oxalatoplatinum(II), Oxalato(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum(II)

O0372-100MG
TCIAO0372-100MGEA 141 EUR InStock
TCIAO0372-100MG
Oxaliplatin
Oxaliplatin


Formule: C₈H₁₄N₂O₄Pt
MW: 397,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866327
Numéro CAS: 61825-94-3
Merck Index: 14,06912
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 6.70 to 7.40 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité