Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Octhilinone

O0378-1G
TCIAO0378-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAO0378-1G
2-Octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
2-Octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one


Formule: C₁₁H₁₉NOS
MW: 213,34 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00072473
Numéro CAS: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06755
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité