Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

O0395-1G
TCIAO0395-1GEA 289 EUR InStock
TCIAO0395-1G
2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid


Formule: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Numéro CAS: 30087-33-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d2b39c3510da2da8529f4e54e1ed426efd5b37c&vid=2d2b39c3510da2da8529f4e54e1ed426efd5b37c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 174.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité