Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene salt ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0396-1G
TCIAO0396-1GEA 274 EUR InStock
TCIAO0396-1G
2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene salt ≥98.0% (par HPLC)
2-(9-Oxoxanthen-2-yl)propionic acid-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene salt


Formule: C₂₃H₂₅N₃O₄
Numéro CAS: 1346753-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b20df9fe18c3423a8b24d1dbaae7a2974bf06efd&vid=b20df9fe18c3423a8b24d1dbaae7a2974bf06efd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Elemental analysis (Nitrogen) gt. 10.00 and le 10.90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité