Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Oxybis(benzoyl chloride) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-Bis(chlorocarbonyl)diphenyl Ether, 4,4'-Oxydibenzoyl Chloride, Bis(4-chlorocarbonylphenyl) Ether

O0399-25G
TCIAO0399-25GEA 124 EUR InStock
TCIAO0399-25G
4,4'-Oxybis(benzoyl chloride) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Oxybis(benzoyl chloride)


Formule: C₁₄H₈Cl₂O₃
MW: 295,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00496619
Numéro CAS: 7158-32-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b1c39daa781b3ee66eebc51a1ff61fb73062e7c&vid=9b1c39daa781b3ee66eebc51a1ff61fb73062e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité