Osmium catalyst supported on magnetite 0,07 - 0,09 mmol/g
Fournisseur: TCI
O0414-1G
TCIAO0414-1GEA 351 EUR InStock
TCIAO0414-1G
Osmium catalyst supported on magnetite 0,07 - 0,09 mmol/g
Osmium catalyst supported on magnetite
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7656a0170695430b87bbf3203be6ef9d7af21a&vid=88340a46715abdd6aea6d0c0bfc02b9b61980bf3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Loading 0.07 to 0.09 mmol/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité