Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Oxocyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-oxocyclopentane-1-carboxylic acid, 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, 3-Oxo-cyclopentane-carboxylic acid

O0416-1G
TCIAO0416-1GEA 107 EUR InStock
TCIAO0416-1G
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid


Formule: C6H8O3
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD01320173
Numéro CAS: 98-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c64fc9120ecb660d15557c13c8ae21c408b3c020&vid=c64fc9120ecb660d15557c13c8ae21c408b3c020&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité