Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5,5'-Oxybis(isobenzofuran-1,3-dione)

O0423-5G
TCIAO0423-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAO0423-5G
4,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
4,4'-Oxydiphthalic anhydride


Formule: C₁₆H₆O₇
MW: 310,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039144
Numéro CAS: 1823-59-2
EINECS: 412-830-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=406c4fa1442a287ef51e0ac497f61549ec58a8c3&vid=4ae4ec3efea2b3f74d4faa83eb1d13fe646bdf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité