Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-n-Octyl-1-dodecylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

O0435-1G
TCIAO0435-1GEA 206 EUR InStock
TCIAO0435-1G
2-n-Octyl-1-dodecylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-n-Octyl-1-dodecylamine


Formule: C₂₀H₄₃N
MW: 297,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD19440743
Numéro CAS: 62281-06-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité