Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Isopropoxyaniline ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0448-1G
TCIAO0448-1GEA 318 EUR InStock
TCIAO0448-1G
3-Isopropoxyaniline ≥98.0% (par HPLC)
3-Isopropoxyaniline


Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052700
Numéro CAS: 41406-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=613de48a83e1c8cde21269742a012df52b75aa9c&vid=613de48a83e1c8cde21269742a012df52b75aa9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.10 to 7.10 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité