Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoic acid (R)-2-Octyl ester, (R)-Octan-2-yl 4-((4-(hexyloxy)benzoyl)oxy)benzoate

O0460-1G
TCIAO0460-1GEA 137 EUR InStock
TCIAO0460-1G
(R)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate ≥98.0% (par GC)
(R)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate


Formule: C₂₈H₃₈O₅
MW: 454,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD21603881
Numéro CAS: 133676-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -29.0 deg (C=5, THF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité