Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Isothiocyanate de 1-octyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isothiocyanic acid n-Octyl ester, n-Octyl Isothiocyanate

O0464-5G
TCIAO0464-5GEA 55 EUR InStock
TCIAO0464-5G
Isothiocyanate de 1-octyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 1-octyle


Formule: C₉H₁₇NS
MW: 171,31 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00041139
Numéro CAS: 4430-45-9
EINECS: 224-625-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité