Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0466-1G
TCIAO0466-1GEA 244 EUR InStock
TCIAO0466-1G
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane ≥98.0% (par GC)
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane


Formule: C₅H₉NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12407093
Numéro CAS: 174-78-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17316a6a5dc24faea73161da2d6cce668bd37419&vid=17316a6a5dc24faea73161da2d6cce668bd37419&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité