Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Oxocyclohexanecarboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

O0474-1G
TCIAO0474-1GEA 148 EUR InStock
TCIAO0474-1G
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid


Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,16 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00102035
Numéro CAS: 874-61-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité