Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxazine 4 Perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

O0479-200MG
TCIAO0479-200MGEA 99 EUR InStock
TCIAO0479-200MG
Oxazine 4 Perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Oxazine 4 Perchlorate


Formule: C₁₈H₂₂ClN₃O₅
MW: 395,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042008
Numéro CAS: 41830-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e86b8159a0186d8fc86a0bce98844d7edfc36f&vid=d4e86b8159a0186d8fc86a0bce98844d7edfc36f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Lambda max. 608.0 to 613.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 2600 (MeOH, 608 to 613 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité