Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge huile O pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

O0483-25G
TCIAO0483-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAO0483-25G
Rouge huile O pour recherche biochimique
Oil red O


Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Lambda max. 510.0 to 520.0 nm (2-Propanol)
Cell staining test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité