Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Oxours-12-en-28-oic acid ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

O0508-100MG
TCIAO0508-100MGEA 180 EUR InStock
TCIAO0508-100MG
3-Oxours-12-en-28-oic acid ≥94.0% (par GC)
3-Oxours-12-en-28-oic acid


Formule: C₃₀H₄₆O₃
MW: 454,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD09752413
Numéro CAS: 6246-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +94.0 to +99.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité