2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
O0509-250MG
TCIAO0509-250MGEA 125 EUR InStock
TCIAO0509-250MG
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₆
MW: 344,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD11035888
Numéro CAS: 1429056-28-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on free amine, dried substance)
Oxalic Acid 25.0 to 44.0 %
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité