Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

O0522-300G
TCIAO0522-300GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0522-300G
Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium thiosulfate pentahydraté


Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48°C
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité