Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic acid (2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

O0553-1G
TCIAO0553-1GEA 183 EUR InStock
TCIAO0553-1G
(2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
(2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methacrylate


Formule: C₈H₁₀O₅
MW: 186,16 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28964174
Numéro CAS: 13818-44-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité