Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Papaverine hydrochloride ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

P0016-25G
TCIAP0016-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAP0016-25G
Papaverine hydrochloride ≥99.0% (par HPLC)
Papaverine hydrochloride


Formule: C₂₀H₂₁NO₄·HCl
Numéro MDL: MFCD00012745
Numéro CAS: 61-25-6
EINECS: 200-502-1
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07019
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité