Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonanenitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Octyl Cyanide, Pelargononitrile

P0020-25G
TCIAP0020-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP0020-25G
Nonanenitrile ≥98.0% (par GC)
Nonanenitrile


Formule: C₉H₁₇N
MW: 139,24 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00001985
Numéro CAS: 2243-27-8
EINECS: 218-808-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité