Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentaméthylbenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentamethylbenzene

P0043-25G P0043-5G
TCIAP0043-25GEA 163 EUR InStock
TCIAP0043-25G TCIAP0043-5G
Pentaméthylbenzène ≥99.0% (par GC)
Pentaméthylbenzène


Formule: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…52 °C
Densité: 0,917 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008522
Numéro CAS: 700-12-9
EINECS: 211-837-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1112be7b1534b29313cb6c34b734a18f0cc247&vid=fd1112be7b1534b29313cb6c34b734a18f0cc247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité