Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-2-Pentène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Z)-2-Pentene

P0065-10ML
TCIAP0065-10MLEA 250 EUR InStock
TCIAP0065-10ML
cis-2-Pentène ≥95.0% (par GC)
cis-2-Pentène


Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 37°C
Point de fusion: –152.5 °C
Densité: 0,6556 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063978
Numéro CAS: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc579c448833a632745db6fef96ec99d18c66bc8&vid=dc579c448833a632745db6fef96ec99d18c66bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité